Learn More
Nitrito de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10627422 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10627422 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10627422 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/6160/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 387°C
CAS 7758-09-0
Color Blanco
pH 7 to 10
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular KNO2
Número MDL MFCD00011408
Sinónimo potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
Clave InChI BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[O-]N=O
Nombre IUPAC potasio; nitrito
Peso molecular (g/mol) 85.10
PubChem CID 516910
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.1g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium nitrite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.