Learn More
Nitrito de potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338016 500 g 500 g
11328016 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13289.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El nitrito de potasio se utiliza como conservante de alimentos, aditivo de pintura y recubrimiento y reactivo analítico. Se utiliza como agente oxidante fuerte y participa en la preparación de sales de transferencia de calor. Además, se emplea como inhibidor de la corrosión y agente antiincrustante.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y amoníaco.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes reductores fuertes, metales en polvo, materiales combustibles, cianuros, sales de amonio y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-09-0
Fórmula molecular KNO2
Peso molecular (g/mol) 85.10
Número MDL MFCD00011408
Clave InChI BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
SMILES [K+].[O-]N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium nitrite
Punto de fusión 350°C (decomposition)
pH 7.0 to 10.0
Cantidad 500 g
Número UN UN1488
Índice Merck 14,7649
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and ammonia.
Nombre IUPAC potasio; nitrito
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.915