Learn More
Nitrito de potasio, 97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15289315 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15289315 5 kg 5 Kg
15113908 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15289315 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453190050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00€
    360.00€ / 5 Kg
    Ahorro 25.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-09-0
Fórmula molecular KNO2
Peso molecular (g/mol) 85.10
Número MDL MFCD00011408
Clave InChI BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
SMILES [K+].[O-]N=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium nitrite
Punto de fusión 387.0°C
Nombre de nota Extra Pure
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal KNO2
Índice Merck 15,777
Información de solubilidad Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3
Nombre IUPAC potasio; nitrito
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.1
Porcentaje de pureza 97%
Grado Extra puro
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium nitrite
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
Hazard Statement
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.