Learn More
Nitrito potásico, 97 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium nitrite |
| Punto de fusión | 387.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 250 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula lineal | KNO2 |
| Fieser | 10,329 |
| Índice Merck | 15, 7770 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium nitrite
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.