Learn More
Nitrito de potasio, +96 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10597942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
5 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10597942 5 g 5 GR
10697221 500 g 500 GR
10434505 2.5 kg 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10597942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423060050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-09-0
Fórmula molecular KNO2
Peso molecular (g/mol) 85.10
Número MDL MFCD00011408
Clave InChI BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
SMILES [K+].[O-]N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium nitrite
Punto de fusión 387.0°C
Nombre de nota 96+%
Color Blanco a amarillo
Forma física Crystals
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96+%
Fórmula lineal KNO2
Fieser 10,329
Índice Merck 15, 7770
Información de solubilidad Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3
Nombre IUPAC potasio; nitrito
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.1
Porcentaje de pureza ≥96%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium nitrite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.