Learn More
Potassium Nitrite, ≥96.0%, ACS Reagent, Solstice
Código de producto. 15663190 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15663190 500 g Frasco de polietileno 500 g
15653190 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15663190 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 310484500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS Reagent,≥96.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-09-0
Fórmula molecular KNO2
Peso molecular (g/mol) 85.10
Número MDL MFCD00011408
Clave InChI BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
Nombre IUPAC potasio; nitrito
SMILES [K+].[O-]N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Nitrite
Punto de fusión 350°C
Cantidad 500 g
Número UN UN1488
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.920g/cm3