Learn More
Nitrato de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10476880 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10476880 5 kg 5 KG
10101440 500 g 500 GR
10224160 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10476880 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/6080/65
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS 7757-79-1
Fórmula molecular KNO3
Peso molecular (g/mol) 101.10
Número MDL MFCD00011409
Clave InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 400°C
Punto de fusión 334°C
Color Blanco
pH 6 to 8
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Nombre IUPAC potasio;nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico