Learn More
Solución de electrolito de nitrato de potasio, SI Analytics™
Código de producto. 11974709 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
11974709 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 11974709 Proveedor SI Analytics N.º de proveedor 285138349
El LiCI saturado en solución de electrolitos de nitrato de potasio SI Analytic™ se utiliza en la aplicación y preparación de soluciones electrolíticas.
  • Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, nitrato de potasio, cloruro de potasio
  • No permita que el producto sin diluir o grandes cantidades de este lleguen a aguas subterránea, al curso de agua o al sistema de alcantarillado
  • Absorber con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, aserrín)
  • Se recomiendan guantes de protección para el contacto frecuente o prolongado con la piel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7757-79-1
Punto de fusión −6°C
Punto de ebullición 104°C
Color Incolora
Densidad 1.12g/cm3
Concentración 0.001M
Forma física Liquid
Cantidad 250 mL
Tipo de solución Nitrato potásico
Formulación 2 mol/l KNO3 + 0.001 mol/l KCl solution
Fórmula molecular KNO3
Olor Odorless
Número MDL MFCD00011409
Presión de vapor 23hPa
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Clave InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC nitrato potásico
Peso molecular (g/mol) 101.10