Learn More
Nitrato de potasio, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, Fisher Chemical™
Código de producto. 11498493 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
250 GR
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498493 250 g 250 GR
10181480 500 g 500 GR
10617422 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498493 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/6120/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
KNO3, CAS Number-7757-79-1, nitre, saltpeter, nitric acid potassium salt, kaliumnitrat, nitrate of potash, vicknite, nitric acid, potassium salt, kalii nitras, potassium nitrate, saltpetre, 500g, 400 deg.C, CHEBI:63043, White, 101.1g/mol, FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N, potassium;nitrate, 334 deg.C
KNO3, CAS Number-7757-79-1, nitre, saltpeter, nitric acid potassium salt, kaliumnitrat, nitrate of potash, vicknite, nitric acid, potassium salt, kalii nitras, potassium nitrate, saltpetre, 500g, 400 deg.C, CHEBI:63043, White, 101.1g/mol, FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N, potassium;nitrate, 334 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-79-1
Fórmula molecular KNO3
Peso molecular (g/mol) 101.10
Número MDL MFCD00011409
Clave InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
Nombre IUPAC potasio;nitrato
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 400°C
Punto de fusión 334°C
Color Blanco
pH 6 to 8
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.