Learn More
Nitrato de potasio, 99 %
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar A14527.0C
Cantidad 10000g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441888
  • 260.00€ / 10000 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El nitrato de potasio tiene una amplia variedad de aplicaciones. Las preparaciones apropiadas de nitrato de potasio se utilizan en fertilizantes, conservantes alimentarios, pasta de dientes, propelentes de cohetes y fuegos artificiales. Además, también se utiliza como electrolito en un puente salino y como medio de almacenamiento térmico en sistemas de generación de energía. Forma el material de cambio de fase con nanopartículas de sílice y alúmina. En combinación con el trifluoruro de boro forma un eficaz reactivo para la nitración de compuestos aromáticos. La adsorción en la alúmina proporciona un agente nitrante aromático respetuoso con el medioambiente.
Solubilidad
Moderadamente soluble en agua e insoluble en alcohol. Soluble en glicerol y amoníaco.
Notas
Es un oxidante. Estable en condiciones normales. Incompatible con agentes reductores y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
7757-79-1
101.102
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
potasio;nitrato
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Especificaciones
Potassium nitrate
10000g
MFCD00011409
14,7648
Moderately soluble in water,and insoluble in alcohol. Soluble in glycerol and ammonia.
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.102
CHEBI:63043
99%
Hygroscopic
7757-79-1
KNO3
UN1486
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potasio;nitrato
24434
101.11
Odorless
2.109
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Potassium nitrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sólido comburente Categoría 3
Hazard Statement
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrate
SDS Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions