Learn More
Nitrato de potasio, 99 %
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar A14527.36
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11421888
  • 25.30€ / 500 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El nitrato de potasio tiene una amplia variedad de aplicaciones. Las preparaciones apropiadas de nitrato de potasio se utilizan en fertilizantes, conservantes alimentarios, pasta de dientes, propelentes de cohetes y fuegos artificiales. Además, también se utiliza como electrolito en un puente salino y como medio de almacenamiento térmico en sistemas de generación de energía. Forma el material de cambio de fase con nanopartículas de sílice y alúmina. En combinación con el trifluoruro de boro forma un eficaz reactivo para la nitración de compuestos aromáticos. La adsorción en la alúmina proporciona un agente nitrante aromático respetuoso con el medioambiente.
Solubilidad
Moderadamente soluble en agua e insoluble en alcohol. Soluble en glicerol y amoníaco.
Notas
Es un oxidante. Estable en condiciones normales. Incompatible con agentes reductores y alcoholes.
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Potassium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrate
SDS Documentos