Learn More
Nitrato de potasio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10189909 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10189909 1 kg Frasco de plástico 1 KG
1 options
Código de producto. 10189909 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434430010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-79-1
Fórmula molecular KNO3
Peso molecular (g/mol) 101.10
Número MDL MFCD00011409
Clave InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 400.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium nitrate
Punto de fusión 334.0°C
Nombre de nota Extra Pure
Color Blanco
Forma física Cristales finos o polvos cristalinos
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal KNO3
Índice Merck 15,7769
Información de solubilidad Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC potasio;nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium nitrate