Learn More
Nitrato potásico, 99+ %, reactivo ACS, ACROS Organics™
Marca:  Thermo Scientific Acros 424155000
34.25 EUR hasta el 2026-07-03
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27965" para aplicar la oferta.
Cantidad 500 g
Envase Frasco de vidrio
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10557372
  • 40.30€ / 500 g
Hasta un 50 % de descuento en productos de Life Sciences
Usar código promocional 27965
Ver todas las promociones
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
7757-79-1
101.1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
potasio;nitrato
KNO3
MFCD00011409
nitrato potásico, salitre, nitro, nitrato de potasa, vicnite, sal de potasio de ácido nítrico, ácido nítrico, sal de potasio, nitrato de potasio, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Especificaciones
Nitrato potásico
7757-79-1
99+ %
KNO3
1486
15, 7769
Solubilidad en agua: 320 g/l (20 °C). Otras solubilidades: soluble en glicerol, ligeramente soluble en alcohol
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.1
CHEBI:63043
≥99 %
Frasco de vidrio
cristales
500 g
KNO3
MFCD00011409
05,561
nitrato potásico, salitre, nitro, nitrato de potasa, vicnite, sal de potasio de ácido nítrico, ácido nítrico, sal de potasio, nitrato de potasio, kaliumnitrat, kalii nitras
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potasio;nitrato
24434
101.1
Reactivo ACS
2.1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Potassium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.