Learn More
Nitrato de potasio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), ACROS Organics™
Marca:  Thermo Scientific Acros 193800100
Cantidad 10g
Envase Frasco de vidrio
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10713085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.40€
    51.80€ / 10 g
    Ahorro 1.60€
    2% Descuento
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
7757-79-1
101.1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
potasio;nitrato
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Especificaciones
Potassium nitrate
7757-79-1
99.999%
KNO3
05,561
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potasio;nitrato
24434
101.1
base de trazas de metales
2.1
99.999%
10g
KNO3
MFCD00011409
15, 7769
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.1
CHEBI:63043
99.999%
Frasco de vidrio
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Potassium nitrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sólido comburente Categoría 3
Hazard Statement
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrate
SDS Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions