Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Nitrate |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN1486 |
| Nombre IUPAC | nitrato potásico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.1g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99.0% |
| Grado | Reactivo ACS |
| Envase | Poly Bottle |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium nitrate
- Atención
- Sólido comburente Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.