Learn More
Óxido de molibdeno y potasio, anhidro, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328127 10 g 10 g
11338127 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022898.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13446-49-6 | K2MoO4 | 238.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-49-6
Fórmula molecular K2MoO4
Peso molecular (g/mol) 238.14
Número MDL MFCD00011370
Clave InChI NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
PubChem CID 6093816
SMILES [K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium molybdenum oxide, anhydrous
Punto de fusión 919°C
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC dióxido de molibdeno (olato) de dipotasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.14
Olor Odorless
Aspecto White powder
Densidad 2.3