Learn More
Molibdato de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12694987 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12694987 500 g 500 g
12684987 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12694987 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393235000
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 13446-49-6 | K2MoO4 | 238.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-49-6
Fórmula molecular K2MoO4
Peso molecular (g/mol) 238.14
Número MDL MFCD00011370
Clave InChI NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
PubChem CID 6093816
Nombre IUPAC dipotasio;dioxido(dioxo)molibdeno
SMILES [K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Potassium molybdate
Punto de fusión 919.0°C
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min
Fórmula lineal K2MoO4
Índice Merck 15,7768
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.14
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium molybdate
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.