Learn More
Metóxido de potasio, > 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347847 50 g 50 g
11337847 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014261.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 865-33-8 | CH3KO | 70.132 g/mol
Potassium methoxide is used as a chemical intermediate. It is also used in biodiesel production and in fuel additives. It acts as a catalyst for the preparation of methyl formate and an alkaline catalyst for dimethyl formamide. Further, it is used as versatile reagents in chemical reactions such as condensation, esterification, alkoxylation and etherification, Claisen condensation, Wolf-Kishner reduction and Stobbe reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-33-8
Fórmula molecular CH3KO
Peso molecular (g/mol) 70.132
Número MDL MFCD00012416
Clave InChI BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok
PubChem CID 23664618
Nombre IUPAC potasio; metanolato
SMILES C[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium methoxide
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >90%
Información de solubilidad Soluble in methanol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.14
Sensibilidad Air and moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium methoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P420-Almacenar alejado de otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, potassiumsalt