Learn More
Metóxido de potasio, 5 % p/v en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399148 100 mL 100 ml
11389148 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042551.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-33-8
Fórmula molecular CH3KO
Peso molecular (g/mol) 70.132
Número MDL MFCD00012416
Clave InChI BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok
PubChem CID 23664618
Nombre IUPAC potasio; metanolato
SMILES C[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium methoxide
Olor Alcohol-like
Fórmula lineal KOCH3
Cantidad 100 mL
Número UN UN3274
Sensibilidad Air & Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5% w/v in methanol
Forma física Liquid