Learn More
Metal de potasio en parafina líquida, Pura, Fisher Chemical
Código de producto. 11498752 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498752 10 g 10 GR
10121580 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498752 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/3720/45
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7740-09-7
Fórmula molecular K
Número MDL 133776
Especificaciones
Punto de ebullición 770°C
Punto de fusión 63°C
Color Gris
Forma física Sólido
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.1g/mol
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor 133mbar 171
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium (metal) in liquid paraffin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.