Learn More
Metabisulfito de potasio NF/FCC, granulado, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15558384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Poli
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15558384 2.5 kg Poli 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15558384 Proveedor Avantor Macron N.º de proveedor 700006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Metabisulfite
CAS 16731-55-8
Forma física Granular
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular K2O5S2
Número MDL MFCD00167605
Sinónimo potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
Clave InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC Sulfinatosulfonato de dipotasio
Peso molecular (g/mol) 222.31
PubChem CID 28019
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.33
Grado FCC/NF
Envase Poli
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • di-Potassium disulphite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Potassium disulphite