Learn More
Metabisulfito de potasio (2:1), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Metabisulfite (2:1) |
| CAS | 16731-55-8 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | K2O5S2 |
| Sinónimo | Disulfurous Acid Dipotassium Salt, Potassium Pyrosulfite, Pyrosulfurous Acid Dipotassium Salt, Dipotassium Disulfite, Dipotassium Metabisulfite, Dipotassium Pyrosulfite, E 224, Kadifit, Potassium Disulfite (K2S2O5), Potassium Metabisulfite, Potassium Metabisulfite (K2S2O5), Potassium Pyrosulfite (K2S2O5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2 |
| SMILES | O=S(S(=O)(O[K])=O)O[K] |
| Peso molecular (g/mol) | 222.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.8461 |