Learn More
Oxoid UK Lactato de potasio 50 % 10 x 1 ml 10 viales
Código de producto. 10484023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10484023 10/paquete paquete de 10
1 options
Código de producto. 10484023 Proveedor Oxoid UK N.º de proveedor SR0037H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Una solución para la adición a medios de cultivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
País de origen Reino Unido
Formato Caja
Tipo de medios Suplemento
Tipo de producto Aditivo para medios
Para utilizar con (aplicación) Aditivo para medios de cultivo
Tipo de empaquetado 10 x 1 ml
Cantidad 10/paquete