Learn More
L-Tartrato de potasio hemihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431948 5000 g 5000 g
11421948 250 g 250 g
11411948 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14556.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 6100-19-2 | C8H14K4O13 | 474.58 g/mol
Potassium L-tartrate hemihydrate is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-tartrato de potasio hemihidrato es una importante sustancia orgánica intermedia. Puede usarse en los sectores agroquímicos, farmacéuticos y de colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6100-19-2
Fórmula molecular C8H14K4O13
Peso molecular (g/mol) 474.58
Número MDL MFCD00150136,MFCD00150136
Clave InChI DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo potassium tartrate dibasic hemihydrate
PubChem CID 131855961
SMILES O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium L-tartrate hemihydrate
Punto de fusión 155°C (in -H2O)
Densidad 1.98
Punto de ebullición 200°C to 220°C
Cantidad 5000 g
Beilstein 6119985
Índice Merck 14,7677
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC bis(ácido 2,3-dihidroxibutanedioico) hidrato tetrapotásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.29 (226.27 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%