Learn More
L-Tartrato de potasio hemihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium L-tartrate hemihydrate is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El L-tartrato de potasio hemihidrato es una importante sustancia orgánica intermedia. Puede usarse en los sectores agroquímicos, farmacéuticos y de colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Potassium L-tartrate hemihydrate |
| Punto de fusión | 155°C (in -H2O) |
| Densidad | 1.98 |
| Punto de ebullición | 200°C to 220°C |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 6119985 |
| Índice Merck | 14,7677 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Nombre IUPAC | ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutandioico;potasio;hidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.29 (226.27 Anhydrous) |
| Show More |