Learn More
Yoduro de potasio (gránulos blancos de flujo libre), Fisher BioReagents
Código de producto. 10658393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10658393 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 10658393 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP367500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    107.00€ / 500 g
    Ahorro 18.00€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7681-11-0 | IK | 166,003 g/mol
Frasco de polietileno; 500 g
Esta sal de potasio se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1330 °C
Nombre del producto químico o material yoduro de potasio
Punto de fusión 680 °C
CAS 7681-11-0
Color Blanco
pH Desde 6 hasta 8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Identificación Superar pruebas
Pérdida por secado 0,2 % máx.
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 1mmHg a 745 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Fórmula molecular IK
Índice Merck 15, 7764
Sinónimo yoduro de potasio, yoduro de potasio ki, yoduro de Kali, diyoduro de potasio, monoyoduro de potasio, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Nombre IUPAC potasio; yoduro
Peso molecular (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formula Weight (peso de la fórmula) 166
Porcentaje de pureza ≥99,0%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.