Learn More
Yoduro de potasio Farmacopea Estadounidense/FCC, polvo, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15597884
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
POLYSTORMOR
Poli
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15597884 500 g POLYSTORMOR 500 g
15507894 2.5 kg Poli 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15597884 Proveedor Avantor Macron N.º de proveedor 111504
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Iodide
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166
Grado FCC/USP
Envase POLYSTORMOR
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide