Learn More
Solución de yoduro de potasio, 1 mol/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12913594 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12913594 1000 mL Frasco de vidrio 1000 ml
1 options
Código de producto. 12913594 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 274 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    149.68€ / 1000 ml
    Ahorro 41.32€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Iodide
CAS 7681-11-0, 7732-18-5
Cantidad 1000 mL
Fórmula molecular IK
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Nombre IUPAC yoduro de potasio
Peso molecular (g/mol) 166.00
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M (1N)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide 1.000M (1N). Volumetric solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide