Learn More
Yoduro de potasio, solución al 10 %, Chem-Lab
Código de producto. 11945049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11945049 1 L 1 litro
11908454 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945049 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.1126.1000
Edge
Se utiliza en aplicaciones de aislamiento de yodo, titulaciones redox y como fuente de yoduro en síntesis orgánica. El yoduro de potasio, solución al 10 %, Chem-Lab es una solución de 100 g de KI por litro que se utiliza en aplicaciones de laboratorio (TM
El yoduro de potasio es un compuesto iónico que se utiliza como medicamento (particularmente, en respuesta a la exposición al yodo radiactivo). Es un agente reductor moderado que se oxida con facilidad. Se utiliza en aplicaciones de aislamiento de yodo, titulaciones redox y como fuente de yoduro en síntesis orgánica. También puede actuar como un catalizador nucleofílico para la alquilación de cloruros de alquilo, bromuros o mesilatos.
CAS 7681-11-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.01g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10%
Densidad 1.07g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide 10% solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide