Learn More
Yoduro de potasio, Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5%, Solstice
Código de producto. 15663000 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15663000 500 g 500 g
15623000 100 g 100 g
15643000 250 g 250 g
15693000 6 x 100 g paquete de 6
15633000 1 kg 1 Kg
15613010 6 x 250 g paquete de 6
15623010 6 x 500 g paquete de 6
15683000 5 kg 5 Kg
15603010 6 x 1 kg paquete de 6
15653000 4 x 5 kg paquete de 4
15673000 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15663000 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 30315500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00€
    65.12€ / 500 g
    Ahorro 193.88€
    74% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Puriss. P.a., React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Iodide
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal KI
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 166g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado ACS/Puriss. p.a.
Presión de vapor 1mmHg (745 °C)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide