Learn More
Concentrado de yoduro de potasio, Honeywell™
Código de producto. 15675220 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
15675220 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15675220 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 381101EA
Solicitar formato a granel o personalizado
para solución estándar de 1 l, 0,1 M de KI
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium iodide concentrate
CAS 7681-11-0
Cantidad 1 Pc.
Fórmula molecular IK
Fórmula lineal KI
Número MDL MFCD00011405
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Nombre IUPAC potasio; yoduro
Peso molecular (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formula Weight (peso de la fórmula) 166g/mol