Specifications
| Punto de ebullición | 1330 °C |
| Punto de fusión | 680 °C |
| CAS | 7681-11-0 |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 6 hasta 8 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula molecular | IK |
| Número MDL | 11405 |
| Sinónimo | yoduro de potasio, yoduro de potasio ki, yoduro de Kali, diyoduro de potasio, monoyoduro de potasio, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potasio Yoduro
- Peligro
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.