Learn More
Yoduro de potasio, reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15622170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
12 Kg
2.50 Kg
5 g
500 g
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15622170 100 g 100 g
15672170 5 g 5 g
15662170 500 g 500 g
15642170 2.5 kg 2.50 Kg
15652170 4 x 2.5 kg paquete de 4
15632170 12 kg 12 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15622170 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 221945100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.00€
    49.33€ / 100 g
    Ahorro 5.67€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Iodide
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KI
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 166g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Reactivo ACS
Presión de vapor 1mmHg (745 °C)