Learn More
Yoduro de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
5000 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460623 250 g 250 g
11424020 50 g 50 g
11450623 1000 g 1000 g
11470623 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11460623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12704.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.50€
    69.65€ / 250 g
    Ahorro 9.85€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de potasio se utiliza en formulaciones farmacéuticas y en películas fotográficas como fuente de yodo. Se utiliza muy a menudo como reactivo analítico en tritaciones yodométricas. Además de su aplicación como fuente de yoduro para producir compuestos de yodo orgánico, como en las reacciones de Sandmeyer, el yoduro de potasio se utiliza muy a menudo como catalizador nucleofílico para varias reacciones de alquilación.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Siendo un agente reductor suave, se convierte en yodo mediante reactivos oxidantes. El yoduro de potasio debe manipularse con guantes, ya que es un levemente irritante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1330 °C
Nombre del producto químico o material Potassium iodide
Punto de fusión 681 °C
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Índice de refracción 1.677
Sensibilidad Air and light sensitive
Densidad 3.12
Índice Merck 14,7643
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.01
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide (KI)