Learn More
Yoduro de potasio, 99 %, extra puro, briquetas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10267523 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
100 GR
2.50 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10267523 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10082610 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10551451 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
11964211 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10267523 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196731000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.15€
    42.65€ / 100 g
    Ahorro 5.50€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1330.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium iodide
Punto de fusión 680.0°C
Color Blanco
Forma física Briquetas
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Fórmula lineal KI
Fieser 06,227; 11,44
Índice Merck 15,7764
Información de solubilidad Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 166
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 1% max.
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.