Learn More
Yoduro de potasio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10647381 500 g 500 GR
10124763 1 kg 1 KG
10297373 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10647381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418265000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1330.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium iodide
Punto de fusión 680.0°C
Nombre de nota granular
Color Blanco
pH 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Forma física Cristales o gránulos
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KI
Fieser 06,227; 11,440
Índice Merck 15, 7764
Información de solubilidad Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Peso molecular (g/mol) 166.003
Formula Weight (peso de la fórmula) 166
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Pérdida por secado 0.2% max. (150°C, 6 hrs)
Presión de vapor 1mmHg at 745°C
Densidad 3.13
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.