Learn More
Yodato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Iodate |
| CAS | 7758-05-6 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | KIO3 |
| Sinónimo | Potassium triodate, Iodic acid','potassium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [O-]I(=O)=O.[K+] |
| Nombre IUPAC | potasio; yodato |
| Peso molecular (g/mol) | 214 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.853 |