Learn More
Solución de yodato de potasio, 0,017 M, Honeywell™
Código de producto. 15674140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15674140 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15674140 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 342731L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, 1/60 M de KIO3 (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium iodate solution
CAS 5-6-7758
Cantidad 1 L
Fórmula molecular IKO3
Fórmula lineal KIO3
Número MDL MFCD00011406
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
Clave InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Nombre IUPAC potasio; yodato
Peso molecular (g/mol) 214.00
PubChem CID 23665710
Formula Weight (peso de la fórmula) 214g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.017M