Learn More
Solución de yodato potásico 0,0147mol/L, Fisher Chemical™
Código de producto. 12973584 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12973584 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12973584 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 270 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Iodate
Envase Frasco
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
Fórmula molecular IKO3
Concentración 0.0147 M
Sinónimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
Clave InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[O-][I](=O)=O
Nombre IUPAC yodato de potasio
Peso molecular (g/mol) 214.00
PubChem CID 23665710
Cantidad 1000 mL