Learn More
Yodato de potasio, uso con reactivos, ≥ 98 %, Honeywell™
Código de producto. 15621810 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15621810 500 g Frasco de polietileno 500 g
15611810 100 g Poly Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15621810 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 207977500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, ≥98 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-6-7758
Fórmula molecular IKO3
Peso molecular (g/mol) 214.00
Número MDL MFCD00011406
Clave InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
Nombre IUPAC potasio; yodato
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Iodate
Punto de fusión 560°C (literature)
Color Blanco
pH 5 to 8 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal KIO3
Número UN UN1479
Formula Weight (peso de la fórmula) 214g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder
Densidad 3.93g/mL at 25°C; Bulk Density: ca. 2400kg/cu.m