Learn More
Yodato de potasio, reactivo ACS, polvo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10762212 100 g Frasco de plástico 100 GR
10697201 500 g Frasco de plástico 500 GR
10732204 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418241000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-6-7758
Fórmula molecular IKO3
Peso molecular (g/mol) 214.00
Número MDL MFCD00011406
Clave InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
Nombre IUPAC potasio; yodato
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium iodate
Color Blanco
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 25°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4+%
Fórmula lineal KIO3
Índice Merck 15, 7763
Formula Weight (peso de la fórmula) 214
Porcentaje de pureza 99.4 to 100.4% (Iodometry)
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Información de descomposición 560°C
Densidad 3.9300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.