Learn More
Yodato de potasio, Honeywell Fluka™
Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Potassium Iodate |
| Cantidad | 25 kg |
| Fórmula lineal | KIO3 |
| Número UN | 1479 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99.7 to 104% |
| Grado | Puriss. P.a. |
| Densidad | 3.93g/mL at 25°C |