Learn More
Potassium iodate concentrate, For 1L standard solution, 1/60 M KIO3 (0.1N), Solstice
Código de producto. 15695220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15695220 6 x 1 Ea. paquete de 6
15685220 1 Pc. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15695220 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 381206X1EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
para solución estándar de 1 l, 1/60 M de KIO3 (0,1 N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular IKO3
Peso molecular (g/mol) 214.00
Número MDL MFCD00011406
Clave InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
Nombre IUPAC potasio; yodato
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Nombre del producto químico o material Potassium iodate concentrate
Nombre de nota For 1L standard solution, 1/60 M KIO3 (0.1N)
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
% mín. CAS >3.0000%, >95.0000%
% máx. CAS <5.0000%, <97.0000%
Forma física Concentrate
Cantidad 6 x 1 Ea.
Fórmula lineal KIO3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.00
Envase Ampolla