Learn More
Yodato de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10746301 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
250 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10746301 100 g 100 GR
10697032 250 g 250 GR
10293960 500 g 500 GR
10000320 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10746301 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/5800/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Yodato de potasio, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-6-7758
Fórmula molecular IKO3
Peso molecular (g/mol) 214.00
Número MDL 11406
Clave InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
Nombre IUPAC potasio; yodato
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Punto de fusión 560°C
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.