Learn More
Yodato de potasio, reactivo ACS, 99,5 %, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15622010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Envase:
Drum with Inliner
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
12 Kg
2.50 Kg
5 g
500 g
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15622010 100 g Frasco de polietileno 100 g
15672010 5 g Frasco de polietileno 5 g
15662010 500 g Frasco de polietileno 500 g
15642010 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15652010 4 x 2.5 kg Poly Bottle paquete de 4
15632010 12 kg Drum with Inliner 12 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15622010 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 215929100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 99,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-6-7758
Fórmula molecular IKO3
Peso molecular (g/mol) 214.00
Número MDL MFCD00011406
Clave InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
Nombre IUPAC potasio; yodato
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Iodate
Punto de fusión 560°C
Color Incolora
pH 5 to 8 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KIO3
Número UN UN1479
Formula Weight (peso de la fórmula) 214g/mol
Porcentaje de pureza 99.50%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Crystals
Densidad 3.93g/mL at 25°C; Bulk Density: ca. 2400kg/cu.m
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodate