Learn More
Yodato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453217 100 g 100 g
11463217 500 g 500 g
11473217 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16162.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Yodato de potasio, 98 %, IKO3, número CAS-7758-05-6, ácido yódico, sal de potasio, kaliumjodat, pesticida epa código químico 075703, ácido yódico hio3, sal de potasio 1:1, yodato de potasio, ácido yódico hio3, sal de potasio, n.º Caswell 693a, triodato de potasio, óxido de yodo de potasio kio3, unii-i139e44nhl
Potassium iodate is an oxidizing agent used to prepare 2-styrylchromones from o-hydroxy-ω-cinnamylideneacetophenones by oxidative cyclization. It is used to iodinate table salt in order to prevent iodine deficiency. It is an active ingredient in baby formula milk. As a maturing agent, it is used in baking. Furthermore, it is involved in the protection of radioactive iodine accumulation in the thyroid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodato de potasio es un agente oxidante utilizado para preparar 2-estirilcromonas a partir de o-hidroxi-ω-cinamilidenoacetofenonas por ciclización oxidativa. Se utiliza para yodar la sal de mesa con el fin de prevenir la deficiencia de yodo. Es un ingrediente activo en la leche de fórmula para bebés. Como agente de maduración, se utiliza para la panificación. Además, participa en la protección de la acumulación de yodo radiactivo en la tiroides.
Solubilidad
Soluble en agua, solución de yoduro de potasio. Insoluble en alcohol, amoníaco líquido y ácido nítrico.
Notas
Incompatible con aluminio, agentes oxidantes fuertes, sulfuros, peróxidos, metales y agentes reductores. Evitar el calor, los golpes y la fricción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-6-7758
Fórmula molecular IKO3
Peso molecular (g/mol) 214.00
Número MDL MFCD00011406
Clave InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
Nombre IUPAC potasio; yodato
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium iodate
Punto de fusión 560°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN1479
Índice Merck 14,7642
Información de solubilidad Soluble in water,potassium iodide solution. Insoluble in alcohol,liquid ammonia and nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 3.89
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodic acid