Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigotrisulfonato potásico
Código de producto. 10206990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10206990 5 g Frasco de vidrio 5 g
10533961 1 g Frasco de vidrio 1 g
11976311 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10206990 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 215170050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67627-18-3 | C16H7K3N2O11S3 | 616.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67627-18-3
Fórmula molecular C16H7K3N2O11S3
Peso molecular (g/mol) 616.71
Número MDL MFCD00013160
Clave InChI XOSMXDUITYWYGR-JRYLAINFSA-K
Sinónimo potassium indigotrisulfonate, indigotrisulfonic acid tripotassium salt, indigotrisulfonate potassium salt, indigotrisulfonic acid potassium salt, unii-5zza8n0abt, 5zza8n0abt, tripotassium indigotrisulfonate, tri-potassium indigotrisulfonate, tripotassium indigo-5,5',7-trisulfonate, tri-potassium indigo-5,5',7-trisulfonate
PubChem CID 6364606
Nombre IUPAC tripotasio; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ilideno)-1H-indol-5,7-disulfonato
SMILES [K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1/NC2=C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium indigotrisulfonate
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.71
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium indigotrisulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2