Learn More
Hidróxido de potasio, puro, solución de 8 N en agua, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10472463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Conditionnement:
10 LT
2 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Envase Conditionnement
10472463 2 L Frasco de plástico 2 LT
10619194 500 mL Frasco de plástico 500 ML
11984131 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10472463 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 380620020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.65€
    80.65€ / 2 litros
    Ahorro 16.00€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3 , 7732-18-5
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 2 L
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.326
Densidad 1.3260g/mL
Fórmula lineal KOH
Índice Merck 15,7761
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 7.992 to 8.008N (20°C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide, 30-50% solution in water
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Mention de danger
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.