Learn More
Hidróxido de potasio, solución estandarizada 0,1N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333707 1 L 1 litro
11323707 4 L 4 litros
11313707 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035599.K2
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Potassium hydroxide, 0.1N Standardized Solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Aspecto Colorless liquid
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Información de solubilidad Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide, 0.1N Standardized Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide