Learn More
Hidrotris(1-pirazolil)borato de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338228 1 g 1 g
11348228 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039438.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 18583-60-3 | C9H10BKN6 | 252.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18583-60-3
Fórmula molecular C9H10BKN6
Peso molecular (g/mol) 252.13
Número MDL MFCD00040346
Clave InChI IBNGZWIUPDMZMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium hydrotris 1-pyrazolyl borate, potassium hydridotri 1h-pyrazol-1-yl borate 1-, potassium hydro-tris 1-pyrazolyl borate, potassium tri 1h-pyrazol-1-yl hydroborate, potassium tri 1-pyrazolyl borohydride, potassium hydrotris 1-pyrazolato borate, hydrate
Nombre IUPAC Tris potásico (1H-pirazol-1-il)boranuro
SMILES [K+].C1=CN(N=C1)[BH-](N1C=CC=N1)N1C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrotris(1-pyrazolyl)borate
Punto de fusión 185°C to 189°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.13
Forma física cristalino/a/s